Imprimer
ω-Bromo-4-phénylacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4'-phenylacetophenone, Bromomethyl p-phenylphenyl ketone, α-Bromo-4-phenylacetophenone, Biphenyl-4-yl bromomethyl ketone, 4-Phenylphenacyl bromide
B0633-25G B0633-5G
TCIAB0633-25GEA 118 EUR
TCIAB0633-25G TCIAB0633-5G
ω-Bromo-4-phénylacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
ω-Bromo-4-phénylacétophénone
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000202
Numéro CAS: 135-73-9
EINECS: 205-217-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e8f1a79fc9a2b557224a98b44d2e507dc9fc3b1&vid=7e8f1a79fc9a2b557224a98b44d2e507dc9fc3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency