Imprimer
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0789-25G H0789-5G
TCIAH0789-25GEA 85.8 EUR
TCIAH0789-25G TCIAH0789-5G
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: 51 °C
Densité: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Numéro MDL: MFCD00008730
Numéro CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&vid=17c1ec5704c528e690870a03103853cef5833892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency