ω-Chloro-4-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
C1977-25G
C1977-5G
TCIAC1977-25GEA
55
EUR
TCIAC1977-25G
TCIAC1977-5G
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Chloro-4-fluoroacétophénone
Formule:
C₈H₆ClFO Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa) Point de fusion: 45 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011652 Numéro CAS: 456-04-2 EINECS: 207-256-4 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |