Imprimer
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2014-5G B2014-25G
TCIAB2014-5GEA 49.5 EUR
TCIAB2014-5G TCIAB2014-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone ≥96.0% (par GC)
3'-Bromo-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Point de fusion: 57
Numéro MDL: MFCD00042466
Numéro CAS: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&vid=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity