Imprimer
ω-Bromo-4-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
N0473-25G N0473-5G N0473-100G
TCIAN0473-25GEA 38.5 EUR
TCIAN0473-25G TCIAN0473-5G TCIAN0473-100G
ω-Bromo-4-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-4-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Point de fusion: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007356
Numéro CAS: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c88f5b53c4ca0399c4faeb9186f22334d645a47&vid=2c88f5b53c4ca0399c4faeb9186f22334d645a47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity