Imprimer
ω-Bromo-3-nitroacétophénone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
B2855-25G B2855-5G
TCIAB2855-25GEA 94.6 EUR
TCIAB2855-25G TCIAB2855-5G
ω-Bromo-3-nitroacétophénone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
ω-Bromo-3-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244.04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024512
Numéro CAS: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency