Imprimer
ω-Bromo-2-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
B3528-25G B3528-5G
TCIAB3528-25GEA 255 EUR
TCIAB3528-25G TCIAB3528-5G
ω-Bromo-2-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
Numéro MDL: MFCD00010294
Numéro CAS: 6851-99-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2695ce4eeeb5655a8c877526159e7ecc04d730c&vid=a2695ce4eeeb5655a8c877526159e7ecc04d730c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C