Imprimer
(Méthylsulfonyl)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0401-25G M0401-500G
TCIAM0401-25GEA 78.1 EUR
TCIAM0401-25G TCIAM0401-500G
(Méthylsulfonyl)benzène ≥97.0% (par GC)
(Méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₈O₂S
Numéro MDL: MFCD00014741
Numéro CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c268e10ab2d0b528d3d7722cbd504ef33f5e8fa&vid=0c268e10ab2d0b528d3d7722cbd504ef33f5e8fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency