Imprimer
2-Nitro-p-anisidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0119-25G M0119-500G M0119-100G
TCIAM0119-25GEA 23.1 EUR
TCIAM0119-25G TCIAM0119-500G TCIAM0119-100G
2-Nitro-p-anisidine ≥98.0% (par GC)
2-Nitro-p-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…126 °C
Point d'éclair: ≥ 200 °C
Numéro MDL: MFCD00007152
Numéro CAS: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&vid=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency