Imprimer
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1007-25G H1007-250G
TCIAH1007-25GEA 34.1 EUR
TCIAH1007-25G TCIAH1007-250G
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Hydroxyisophtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00134367
Numéro CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&vid=21284d679915ebaf5f238ce1c80b9aebd8103c79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity