Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gallic acid lauryl ester, n-Dodecyl gallate, Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid dodecyl ester, Dodecyl gallate, Lauryl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Lauryl gallate, Progalline LA
G0015-25G G0015-500G
TCIAG0015-25GEA 23.1 EUR
TCIAG0015-25G TCIAG0015-500G
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trihydroxybenzoate de dodécyle
Formule: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002195
Numéro CAS: 1166-52-5
EINECS: 214-620-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c5306be1f6342284370b297a279647374de7da&vid=c1c5306be1f6342284370b297a279647374de7da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C