Imprimer
5-Nitroisophtalate de monométhyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0641-25G N0641-500G
TCIAN0641-25GEA 25.3 EUR
TCIAN0641-25G TCIAN0641-500G
5-Nitroisophtalate de monométhyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitroisophtalate de monométhyle
Formule: C₉H₇NO₆
Point de fusion: 177…180 °C
Numéro MDL: MFCD00009793
Numéro CAS: 1955-46-0
EINECS: 217-793-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fadb7b12ee304975e947bebb722c35a8079783&vid=50fadb7b12ee304975e947bebb722c35a8079783&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency