Imprimer
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3033-25G B3033-5G
TCIAB3033-25GEA 91.3 EUR
TCIAB3033-25G TCIAB3033-5G
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…113 °C
Densité: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041312
Numéro CAS: 875-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&vid=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C