Imprimer
4-Phénylmorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P0196-25G P0196-100G
TCIAP0196-25GEA 31.9 EUR
TCIAP0196-25G TCIAP0196-100G
4-Phénylmorpholine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Phénylmorpholine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006166
Numéro CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&vid=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 59.0 deg-C