Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
M0606-25G M0606-250G
TCIAM0606-25GEA 22 EUR
TCIAM0606-25G TCIAM0606-250G
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Point de fusion: 316°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&vid=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency