Imprimer
Butyrate de benzyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0756-25G B0756-500G
TCIAB0756-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0756-25G TCIAB0756-500G
Butyrate de benzyle ≥97.0% (par GC)
Butyrate de benzyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 240°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114°C
Numéro MDL: MFCD00027133
Numéro CAS: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&vid=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %