Imprimer
Acétoacétate de benzyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1080-25ML A1080-500ML A1080-100ML
TCIAA1080-25MLEA 31.9 EUR
TCIAA1080-25ML TCIAA1080-500ML TCIAA1080-100ML
Acétoacétate de benzyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acétoacétate de benzyle
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192.21 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00008785
Numéro CAS: 5396-89-4
EINECS: 226-416-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&vid=62496c3817cdc6c4effd7f0d259b26c1f36b6f25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %