Imprimer
Isobutyrate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isobutyric acid butyl ester
I0315-25ML I0315-500ML
TCIAI0315-25MLEA 17.6 EUR
TCIAI0315-25ML TCIAI0315-500ML
Isobutyrate de butyle ≥98.0% (par GC)
Isobutyrate de butyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00048773
Numéro CAS: 97-87-0
EINECS: 202-614-6
ONU: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e592981e9020826ade6546c8180b8b3f63893611&vid=e592981e9020826ade6546c8180b8b3f63893611&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %