Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0343-25G P0343-500G P0343-100G
TCIAP0343-25GEA 71.5 EUR
TCIAP0343-25G TCIAP0343-500G TCIAP0343-100G
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₅H₁₁O₃SNa
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&vid=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %