Imprimer
Nitrite de butyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nitrous acid butyl ester
N0376-25ML N0376-500ML
TCIAN0376-25MLEA 30.8 EUR
TCIAN0376-25ML TCIAN0376-500ML
Nitrite de butyle ≥95.0% (par GC)
Nitrite de butyle
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 76°C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002058
Numéro CAS: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
ONU: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&vid=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %