Imprimer
Diméthylglyoxime ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
D0729-25G D0729-500G
TCIAD0729-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0729-25G TCIAD0729-500G
Diméthylglyoxime ≥98.0% (P)
Diméthylglyoxime
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Point d'ébullition: 53 °C (8 -rr)
Point de fusion: 240°C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,03246
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&vid=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with Nickel