Imprimer
Palmitate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
P0006-25G P0006-250G
TCIAP0006-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0006-25G TCIAP0006-250G
Palmitate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Point d'ébullition: 417
Point de fusion: 29.9
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f70d63a93c1fb0816597b9de059bc2e020250a&vid=38f70d63a93c1fb0816597b9de059bc2e020250a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %