Imprimer
Palmitate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexadecanoic acid ethyl ester, Hexadecylic acid ethyl ester, Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
P0003-25ML P0003-500ML
TCIAP0003-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0003-25ML TCIAP0003-500ML
Palmitate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Palmitate d'éthyle
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Point d'ébullition: 342
Point de fusion: 24
Numéro MDL: MFCD00008996
Numéro CAS: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&vid=722283335b0d27cd601d11351147af145bb752d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %