Décanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
D0023-25ML
D0023-500ML
TCIAD0023-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD0023-25ML
TCIAD0023-500ML
Décanoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Décanoate de méthyle
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186.29 g/mol Point d'ébullition: 229°C Point de fusion: –18°C Point d'éclair: 107°C |
Numéro MDL:
MFCD00009580 Numéro CAS: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |