Imprimer
Décanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl caprate, Capric acid ethyl ester, Decanoic acid ethyl ester, Decylic acid ethyl ester
D0022-25ML D0022-500ML
TCIAD0022-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0022-25ML TCIAD0022-500ML
Décanoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Décanoate d'éthyle
Formule: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200.32 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: -20
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00009581
Numéro CAS: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 14,03776
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&vid=c4e07a4c3d5abc6810e3bd9e8b7c86e8bf2b3d3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %