Imprimer
Butyrate de propyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric acid Propyl ester
B0764-25ML B0764-500ML
TCIAB0764-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0764-25ML TCIAB0764-500ML
Butyrate de propyle ≥98.0% (par GC)
Butyrate de propyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00009396
Numéro CAS: 105-66-8
EINECS: 203-320-0
ONU: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8b59f0e5b97a18f94a452ac40f8c65f2b3c535&vid=ce8b59f0e5b97a18f94a452ac40f8c65f2b3c535&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %