Trilaurate de glycérol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
G0087-25G
G0087-500G
G0087-100G
TCIAG0087-25GEA
34.1
EUR
TCIAG0087-25G
TCIAG0087-500G
TCIAG0087-100G
Trilaurate de glycérol ≥98.0% (par GC)
Trilaurate de glycérol
Formule:
C₃₉H₇₄O₆ Point d'ébullition: 643 °C (1013 hPa) Point de fusion: 49 °C Densité: 0,9713 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00026559 Numéro CAS: 538-24-9 EINECS: 208-687-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 49.0 deg-C |
Solubility in Ethylacetate | almost transparency |