Imprimer
Acétoacétate de lithium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Oxobutyric acid Lithium salt, Lithium 3-Oxobutyrate, Acetoacetic acid Lithium salt
A1478-1G A1478-5G
TCIAA1478-1GEA 123 EUR
TCIAA1478-1G TCIAA1478-5G
Acétoacétate de lithium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acétoacétate de lithium
Formule: C₄H₅LiO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013060
Numéro CAS: 3483-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a9a28f743f5e29506fd9300630859732576350&vid=a8a9a28f743f5e29506fd9300630859732576350&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity