Imprimer
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
T0838-25G T0838-5G
TCIAT0838-25GEA 314 EUR
TCIAT0838-25G TCIAT0838-5G
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté
Formule: C₈H₂₀FN·xH₂O
MW: 149.25 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149990
Numéro CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82076652f3608416a0007ecd9f2689dc8171dfb5&vid=82076652f3608416a0007ecd9f2689dc8171dfb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min 95.0% (calcd.on anh.substance)