Acide molybdophosphorique hydraté
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
P1910-100G
P1910-500G
P1910-25G
TCIAP1910-100GEA
71.5
EUR
TCIAP1910-100G
TCIAP1910-500G
TCIAP1910-25G
Acide molybdophosphorique hydraté
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Point de fusion: 78…90 °C Densité: 1,62 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149913 Numéro CAS: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 ONU: 3085 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,07498 |
|
Résultats des tests de spécification
Molybdenum oxide | min. 72.0 % |