Imprimer
4-(Phényl)thiosemicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide, N-Phenylhydrazinecarbothioamide, 4-Phenylthiosemicarbazide
P0235-1G P0235-25G
TCIAP0235-1GEA 17.6 EUR
TCIAP0235-1G TCIAP0235-25G
4-(Phényl)thiosemicarbazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Phényl)thiosemicarbazide
Formule: C₇H₉N₃S
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007615
Numéro CAS: 5351-69-9
EINECS: 226-329-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency