Imprimer
Pyrrole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrole
P0574-25ML P0574-500ML P0574-100ML
TCIAP0574-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0574-25ML TCIAP0574-500ML TCIAP0574-100ML
Pyrrole ≥99.0% (par GC)
Pyrrole
Formule: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –23°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00005216
Numéro CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
ONU: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 14,08014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&vid=a7b298b28560533d1ffd65adb1866e19585e2b3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.200 (400nm)
Absorbance2 max. 0.020 (600nm)