Imprimer
Isonicotinamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0135-25G I0135-500G
TCIAI0135-25GEA 17.6 EUR
TCIAI0135-25G TCIAI0135-500G
Isonicotinamide ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isonicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…157 °C
Numéro MDL: MFCD00006432
Numéro CAS: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b03b9ab21c43a22a372f95b74275cafc59ff527&vid=3b03b9ab21c43a22a372f95b74275cafc59ff527&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency