Imprimer
Nicotinamide 99,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
N0078-25G N0078-500G
TCIAN0078-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0078-25G TCIAN0078-500G
Nicotinamide 99,0 HPLC, T
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Point d'ébullition: 334
Point d'éclair: 182
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 14,06523
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&vid=ddb00153ef341266fdf187f818a35f40ca2f2921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency