Imprimer
Isonicotinate de méthyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, 4-Picolinic acid methyl ester, Methyl 4-pyridinecarboxylate, Pyridine-4-carboxylic acid methyl ester, Isonicotinic acid methyl ester
I0141-25G I0141-100G
TCIAI0141-25GEA 23.1 EUR
TCIAI0141-25G TCIAI0141-100G
Isonicotinate de méthyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Isonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006427
Numéro CAS: 2459-09-8
EINECS: 219-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&vid=7e33ef6385f479d7f47b789887ec5b789cc160c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %