Imprimer
Acide 6-bromonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
B2961-25G B2961-5G
TCIAB2961-25GEA 214 EUR
TCIAB2961-25G TCIAB2961-5G
Acide 6-bromonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-bromonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01927100
Numéro CAS: 6311-35-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516a7171406c6c7aad5172c31b03a30e5c818c0b&vid=516a7171406c6c7aad5172c31b03a30e5c818c0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %