Imprimer
Acide 1-naphtoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0024-25G N0024-500G
TCIAN0024-25GEA 47.3 EUR
TCIAN0024-25G TCIAN0024-500G
Acide 1-naphtoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₂
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004007
Numéro CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,06381
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&vid=fdcc312e2fbc4bf0ee7c07c6d135bec38855f59a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C