Imprimer
Tris(3-méthylphényl)phosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(m-tolyl)phosphine, Tri-m-tolylphosphine
T1025-25G T1025-5G
TCIAT1025-25GEA 132 EUR
TCIAT1025-25G TCIAT1025-5G
Tris(3-méthylphényl)phosphine ≥98.0% (par GC)
Tris(3-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008532
Numéro CAS: 6224-63-1
EINECS: 228-312-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c5546a5f44c24a52680767097b6c256979dab2&vid=c0c5546a5f44c24a52680767097b6c256979dab2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C