Imprimer
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
A0116-25G A0116-1G A0116-5G
TCIAA0116-25GEA 321 EUR
TCIAA0116-25G TCIAA0116-1G TCIAA0116-5G
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Acétylthioéthyltriméthylammonium iodure
Formule: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 289.18 g/mol
Point de fusion: 204
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011819
Numéro CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&vid=87d3f4d84d5d3b8bbe65be5d76730894b6566ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency