Iodure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
TEAI, Tetrylammonium iodide
T0097-25G
T0097-500G
T0097-100G
TCIAT0097-25GEA
26.4
EUR
TCIAT0097-25G
TCIAT0097-500G
TCIAT0097-100G
Iodure de tétraéthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de tétraéthylammonium
Formule:
C₈H₂₀IN Point de fusion: 300 °C Densité: 1,566 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00011829 Numéro CAS: 68-05-3 EINECS: 200-676-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |