Imprimer
Chlorure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Acetoxyethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
A0084-25G A0084-500G
TCIAA0084-25GEA 30.8 EUR
TCIAA0084-25G TCIAA0084-500G
Chlorure d'acétylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'acétylcholine
Formule: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1,263 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011698
Numéro CAS: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 14,00087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bc3437a14cfb351bab83f6706546b6583a0ccb8&vid=7bc3437a14cfb351bab83f6706546b6583a0ccb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %