Imprimer
Oxyde de dioctyletain ≥98.0% (P)
Fournisseur: TCI
D1373-25G D1373-500G
TCIAD1373-25GEA 18.7 EUR
TCIAD1373-25G TCIAD1373-500G
Oxyde de dioctyletain ≥98.0% (P)
Oxyde de dioctyletain
Formule: C₁₆H₃₄OSn
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013839
Numéro CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&vid=901834bda4733d29fe8c6efb5fdc5fee64e80201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %