Diméthylétain dichlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D1338-25G
D1338-500G
D1338-100G
TCIAD1338-25GEA
27.5
EUR
TCIAD1338-25G
TCIAD1338-500G
TCIAD1338-100G
Diméthylétain dichlorure ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Diméthylétain dichlorure
Formule:
C₂H₆Cl₂Sn Point d'ébullition: 124 °C (1013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000517 Numéro CAS: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 ONU: 2928 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 107.0 to 109.0 deg-C |