Imprimer
Dibutylétain dichlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichlorodibutylstannane, Di-n-butyltin dichloride, DBTC
D0223-25G D0223-500G D0223-100G
TCIAD0223-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0223-25G TCIAD0223-500G TCIAD0223-100G
Dibutylétain dichlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dibutylétain dichlorure
Formule: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Point d'ébullition: 275
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000518
Numéro CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
ONU: 3146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&vid=2f6ae92c377156b5edb974c6080bd5852786d20a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C