Imprimer
myo-Inositol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
I0040-25G I0040-500G
TCIAI0040-25GEA 17.6 EUR
TCIAI0040-25G TCIAI0040-500G
myo-Inositol ≥99.0% (par GC)
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C
Densité: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 14,04978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&vid=460e54b051b2cae75ac0c50c80d3a1aea1c74bae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test