Imprimer
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1309-5G C1309-1G
TCIAC1309-5GEA 70.4 EUR
TCIAC1309-5G TCIAC1309-1G
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclopropane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₅H₆O₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…138 °C
Numéro MDL: MFCD00013727
Numéro CAS: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&vid=2595002c0f2c170a88fd8eae0f31b93e252cebe1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity