Imprimer
Chlorure de cyclopropanecarbonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
C1059-25G C1059-500G
TCIAC1059-25GEA 64.9 EUR
TCIAC1059-25G TCIAC1059-500G
Chlorure de cyclopropanecarbonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de cyclopropanecarbonyle
Formule: C₄H₅ClO
Point d'ébullition: 119°C
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001277
Numéro CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&vid=7973391de20312e45399500f47d1e03fe38fe3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %