Chlorure de cyclohexanecarbonyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
C0685-25ML
C0685-500ML
C0685-100ML
TCIAC0685-25MLEA
23.1
EUR
TCIAC0685-25ML
TCIAC0685-500ML
TCIAC0685-100ML
Chlorure de cyclohexanecarbonyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de cyclohexanecarbonyle
Formule:
C₇H₁₁ClO MW: 146.62 g/mol Point d'ébullition: 185°C Point de fusion: 29 Point d'éclair: 66°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001456 Numéro CAS: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 ONU: 3265 ADR: 8 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |