Imprimer
6-Chlorochromanne-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1968-25G C1968-5G
TCIAC1968-25GEA 399 EUR
TCIAC1968-25G TCIAC1968-5G
6-Chlorochromanne-4-one ≥98.0% (par GC)
6-Chlorochromanne-4-one
Formule: C₉H₇ClO₂
Numéro MDL: MFCD00024070
Numéro CAS: 37674-72-9
EINECS: 253-611-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21c1806a7309bfd87ebcf0ace8083c791725af41&vid=21c1806a7309bfd87ebcf0ace8083c791725af41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C