Imprimer
2,2'-Dinitrobiphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dinitro-1,1-biphenyl
D1777-25G D1777-5G
TCIAD1777-25GEA 224 EUR
TCIAD1777-25G TCIAD1777-5G
2,2'-Dinitrobiphényle ≥99.0% (par GC)
2,2'-Dinitrobiphényle
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…125 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007127
Numéro CAS: 2436-96-6
EINECS: 219-435-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&vid=fd8b49ca1bfd7a878ba48dcfa6129d59d95a7249&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C